Läs mer
3-Cyano-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 96%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15487046
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15487046 250 mg 250mg
15477046 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15487046 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62113.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1218791-15-1
Molekylformel C13H15BFNO2
Molekylvikt (g/mol) 247.076
MDL-nummer MFCD11506358
InChI-nyckel BDIHSSFYJYXWRV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzonitrile, 3-cyano-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester, 3-cyano-2-fluorophenylboronic acid,pinacol ester, 3-cyano-2-fluorophenylboronic acid, pinacol ester, 3-cyano-2-fluoro benzene boronic acid, pinacol ester, 2-fluoro-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzonitrile, benzonitrile, 2-fluoro-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
PubChem CID 53217116
IUPAC-namn 2-fluoro-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile
LEDER B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C(=CC=C2)C#N)F
Specifications
Kemiskt namn eller material 3-Cyano-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 247.07
Procent renhet 96%
Fysisk form Solid