Läs mer
3-Cyano-4-(3-chloro-4-fluoroanilino)-7-ethoxy-6-(phthalimidyl)quinoline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Cyano-4-(3-chloro-4-fluoroanilino)-7-ethoxy-6-(phthalimidyl)quinoline |
| CAS | 915945-40-3 |
| Molekylformel | C26H16ClFN4O3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 4-[(3-Chloro-4-fluorophenyl)amino]-6-(1,3-dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)-7-ethoxy-3-quinolinecarbonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C26H16ClFN4O3/c1-2-35-23-11-21-18(10-22(23)32-25(33)16-5-3-4-6-17(16)26(32)34)24(14(12-29)13-30-21)31-15-7-8-20(28)19(27)9-15/h3-11,13H,2H2,1H3,(H,30,31) |
| LEDER | CN(C)CCN1C(=O)c2c3c(cccc3cc(NC(C)=O)c2)C1=O |
| IUPAC-namn | 4-(3-chloro-4-fluoroanilino)-6-(1,3-dioxoisoindol-2-yl)-7-ethoxyquinoline-3-carbonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 486.88 |