Läs mer
3-Cyano-4-fluorobenzenesulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10443384 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
5g, Glass bottle
Produktkod.
10443384 5g, Glass bottle
1 options
Produktkod. 10443384 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 398780050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Cyano-4-fluorobenzenesulfonyl chloride
CAS 351003-23-1
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C7H3ClFNO2S
Linjär formel FC6H3(CN)SO2Cl
Kvantitet 5g
Synonym 4-fluoro-3-cyanobenzenesulfonyl chloride, 3-cyano-4-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3-cyano-4-fluoro, 3-cyano-4-fluorobenzenesulphonyl chloride, 3-cyano-4-fluoro-benzenesulfonyl chloride, 4-fluoro-3-cyanobenzenesulfonylchloride, 4-fluoro-3-cyanobenzenesulphonyl chloride, 5-chlorosulfonyl-2-fluorobenzenecarbonitrile, pubchem5110, acmc-20a3ve
InChI-nyckel KDVZADPGGPBAAK-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=C(C=C1S(=O)(=O)Cl)C#N)F
IUPAC-namn 3-cyano-4-fluorobenzenesulfonyl chloride
Molekylvikt (g/mol) 219.62
PubChem CID 2778908
Formel vikt 219.62
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Cyano-4-fluorobenzenesulfonyl chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • EUH029-Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.