Läs mer
3-Cyano-4-fluorobenzenesulfonyl chloride, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11329905
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11329905 250 mg 250mg
11309905 1 g 1g
11319905 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11329905 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19885.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 351003-23-1
Molekylformel C7H3ClFNO2S
Molekylvikt (g/mol) 219.614
MDL-nummer MFCD03093760
InChI-nyckel KDVZADPGGPBAAK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-3-cyanobenzenesulfonyl chloride, 3-cyano-4-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3-cyano-4-fluoro, 3-cyano-4-fluorobenzenesulphonyl chloride, 3-cyano-4-fluoro-benzenesulfonyl chloride, 4-fluoro-3-cyanobenzenesulfonylchloride, 4-fluoro-3-cyanobenzenesulphonyl chloride, 5-chlorosulfonyl-2-fluorobenzenecarbonitrile, pubchem5110, acmc-20a3ve
PubChem CID 2778908
IUPAC-namn 3-cyano-4-fluorobenzenesulfonyl chloride
LEDER C1=CC(=C(C=C1S(=O)(=O)Cl)C#N)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Cyano-4-fluorobenzenesulfonyl chloride
Smältpunkt 67°C to 70°C
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN3261
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 219.62
Procent renhet 98%