Läs mer
3-Cyano-4-fluorophenylboronic acid pinacol ester, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11916071 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11916071 1 g 1g
11926071 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11916071 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 444710010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 775351-57-0
Molekylformel C13H15BFNO2
Molekylvikt (g/mol) 247.08
InChI-nyckel RYJOVQGRIOURGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzonitrile, 3-cyano-4-fluorophenylboronic acid, pinacol ester, 3-cyano-4-fluorophenylboronic acid pinacol ester, benzonitrile, 2-fluoro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 3-cyano-4-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 3-cyano-4-fluorophenyl-boronic acid pinacol ester, 2-fluoro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-benzonitrile, 2-fluoro-5-4,4,5,5-tetramethyl 1,3,2 dioxaborolan-2-yl benzonitrile, 2-fluoro-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzonitrile
PubChem CID 11402361
IUPAC-namn 2-fluoro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile
LEDER B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=C(C=C2)F)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Cyano-4-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Smältpunkt 75.0°C to 76.0°C
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glass Bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 247.08
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Cyano-4-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P311-Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .