Läs mer
3-Cyano-4-methoxy-2-pyridone, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15411409
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15411409 25 g 25g
15491399 1 g 1g
15401409 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15411409 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64279.14
Request Bulk or Custom Format
Används som mellanprodukt för gimeracil och farmaceutiska tillämpningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning Används som mellanprodukt för gimeracil och
farmaceutiska tillämpningar.
Löslighet Löslig i
dimetylsulfoxid.
Anmärkningar
Hydroskopisk. Förvara på en sval, torr plats i tättsluten behållare. Med tillräcklig ventilation. Förvaras åtskilt från vatten/fukt och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 21642-98-8
Molekylformel C7H6N2O2
Molekylvikt (g/mol) 150.14
MDL-nummer MFCD00975442
InChI-nyckel MWGIDWPSRDMIQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxy-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile, 4-methoxy-2-oxo-1,2-dihydro-pyridine-3-carbonitrile, 3-cyano-2-hydroxy-4-methoxypyridine, 4-methoxy-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile, 2-hydroxy-4-methoxynicotinonitrile, 1,2-dihydro-4-methoxy-2-oxo-3-pyridinecarbonitrile, 3-pyridinecarbonitrile, 1,2-dihydro-4-methoxy-2-oxo, 3-cyano-4-methoxy-2 1h-pyridinone, 2-hydroxy-4-methoxy-nicotinonitrile, 3-cyano-4-methoxy-2-1h-pyridinone
PubChem CID 2786702
LEDER COC1=C(C#N)C(=O)NC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Cyano-4-methoxy-2-pyridone
Smältpunkt 278°C
Färg Gult
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3439
Beilstein 5929290
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in Dimethyl sulfoxide.
IUPAC-namn 4-metoxi-2-oxo-lH-pyridin-3-karbonitril
Formel vikt 150.14
Procent renhet 95%
Fysisk form Kristallin fast
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.