Läs mer
3-Cyano-4-methylpyridine, 97%
Produktkod. 11389715
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11389715 25 g 25g
11369715 1 g 1g
11379715 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11389715 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19769.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5444-01-9 | C7H6N2 | 118.14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5444-01-9
MDL-nummer MFCD00234272
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Cyano-4-methylpyridine
Smältpunkt 41°C to 44°C
Kokpunkt 108°C to 111°C (20 mmHg)
Odör Characteristic
Molekylformel C9H10O4
Kvantitet 25 g
Beilstein 112016
Synonym methyl 4-methoxysalicylate, 2-hydroxy-4-methoxy-benzoic acid methyl ester, methyl-4-methoxysalicylate, benzoic acid, 2-hydroxy-4-methoxy-, methyl ester, 2-hydroxy-4-methoxybenzoic acid methyl ester, 4-methoxysalicylic acid methyl ester, acmc-2097hp, methyl 2-hydroxy-p-anisate, ksc494a7p, 2-methoxycarbonyl-5-methoxyphenol
InChI-nyckel ZICRWXFGZCVTBZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC1=CC(=C(C=C1)C(=O)OC)O
IUPAC-namn metyl-2-hydroxi-4-metoxibensoat
Molekylvikt (g/mol) 182.18
PubChem CID 79523
Formel vikt 118.14
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.