Läs mer
3-Cyano-4-(trifluoromethyl)pyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Cyano-4-(trifluoromethyl)pyridine |
| CAS | 13600-43-6 |
| Molekylformel | C7H3F3N2 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H3F3N2/c8-7(9,10)6-1-2-12-4-5(6)3-11/h1-2,4H |
| LEDER | FC(F)(F)C1=C(C#N)C=NC=C1 |
| IUPAC-namn | 4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 172.11 |
| Formel vikt | 172.0248 |