Läs mer
3-cyano-5-hydroxipyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15495787
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15495787 1 g 1g
15405797 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15495787 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33006.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 152803-24-2 | C6H4N2O | 120.11 g/mol
3-Cyano-5-hydroxipyridin är aktiva farmaceutiska ingredienser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
3-Cyano-5-hydroxypyridine är aktiva farmaceutiska ingredienser.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 152803-24-2
Molekylformel C6H4N2O
Molekylvikt (g/mol) 120.11
MDL-nummer MFCD11044307
InChI-nyckel KAXIYYPIORYZLB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 15342142
IUPAC-namn 5-hydroxipyridin-3-karbonitril
LEDER OC1=CN=CC(=C1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Cyano-5-hydroxypyridine
Smältpunkt 213°C to 217°C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3439
Synonym 5-hydroxynicotinonitrile, 3-cyano-5-hydroxypyridine, 3-pyridinecarbonitrile, 5-hydroxy, 5-hydroxy-nicotinonitrile, 5-hydroxy-3-pyridinecarbonitrile, 5-cyano-3-hydroxypyridine, pubchem17727, kaxiyypioryzlb-uhfffaoysa, 5-cyano-5-hydroxypyridine, 3-pyridinecarbonitrile,5-hydroxy
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 120.11
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.