missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Cyano-5-methylhexanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Cyano-5-methylhexanoic Acid |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H13NO2/c1-6(2)3-7(5-9)4-8(10)11/h6-7H,3-4H2,1-2H3,(H,10,11) |
| Formel vikt | 155.0946 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?