Läs mer
3-Cyano-5-methylpyridine, 98+%
Produktkod. 11308406
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11308406 250 mg 250mg
11398396 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11308406 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17427.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 42885-14-3 | C7H6N2 | 118.139 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 42885-14-3
Molekylformel C7H6N2
Molekylvikt (g/mol) 118.139
MDL-nummer MFCD00673151
InChI-nyckel VDWQWOXVBXURMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyano-5-methylpyridine, 5-methylnicotinonitrile, unii-15462uxn1x, 5-methyl-nicotinonitrile, 5-methyl-3-pyridinecarbonitrile, 3-pyridinecarbonitrile, 5-methyl, 3-cyano-5-methylpyridine 3-cyano-5-picoline, 5-cyano-3-picoline, 5-cyano-3-methylpyridine, acmc-1ao5a
PubChem CID 637838
IUPAC-namn 5-metylpyridin-3-karbonitril
LEDER CC1=CN=CC(=C1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Cyano-5-methylpyridine
Smältpunkt 82°C to 85°C
Kvantitet 250 mg
Beilstein 111258
Formel vikt 118.14
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.