Läs mer
3-Cyano-6,7-dihydro-4-trifluoromethyl-1,5H-cyclopenta-[b]-pyrid-2-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Cyano-6,7-dihydro-4-trifluoromethyl-1,5H-cyclopenta-[b]-pyrid-2-one |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H7F3N2O/c11-10(12,13)8-5-2-1-3-7(5)15-9(16)6(8)4-14/h1-3H2,(H,15,16) |
| Formel vikt | 228.051 |