Läs mer
MedChemExpress 3-Cyano-7-ethoxycoumarin
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 117620-77-6 |
| Löslighet | DMSO : 25 mg/mL (116.17 mM∣Need ultrasonic) |
| Innehåll och lagring | 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Kvantitet | 50 mg |
| Molekylvikt (g/mol) | 215.2 g/mol |
| Produkttyp | Dye Reagents |
| Renhet eller kvalitetsklass | 98.0% |
| Frakt skick | Room temperature |