Läs mer
3-Cyano-7-ethoxycoumarin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Cyano-7-ethoxycoumarin |
| CAS | 117620-77-6 |
| Molekylformel | C12H9NO3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 7-Ethoxy-2-oxo-2H-1-Benzopyran-3-carbonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9NO3/c1-2-15-10-4-3-8-5-9(7-13)12(14)16-11(8)6-10/h3-6H,2H2,1H3 |
| LEDER | CCOc1ccc2C=C(C#N)C(=O)Oc2c1 |
| IUPAC-namn | 7-ethoxy-2-oxochromene-3-carbonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 215.2 |
| Formel vikt | 215.0582 |