missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Cyano Gimeracil-13C3 Methyl Ether, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Cyano Gimeracil-13C3 Methyl Ether |
| CAS | 1391054-70-8 |
| Molekylformel | C413C3H5ClN2O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 5-Chloro-1,2-dihydro-4-methoxy-2-oxo-3-pyridinecarbonitrile-13C3 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5ClN2O2/c1-12-6-4(2-9)7(11)10-3-5(6)8/h3H,1H3,(H,10,11)/i3+1,5+1,6+1 |
| LEDER | CO[13C]1=C(C#N)C(=O)N[13CH]=[13C]1Cl |
| IUPAC-namn | 5-chloro-4-methoxy-2-oxo-(4,5,6-13C3)1H-pyridine-3-carbonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 187.56 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?