Läs mer
3-Cyanobenzaldehyde, 97%
Produktkod. 11468486
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11468486 1 g 1g
11478486 5 g 5g
11488486 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11468486 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15943.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 24964-64-5 | C8H5NO | 131.134 g/mol
3-Cyanobensaldehyd används vid syntes av 3-(6,6-dimetyl-5,6-dihydro-4H-benso[7,8]krono[6,5-d]oxazol-2-yl)bensonitril. Det är en viktig råvara och intermediär som används inom organisk syntes, farmaceutiska jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3-Cyanobensaldehyd används vid syntes av 3-(6,6-dimetyl-5,6-dihydro-4H-benso[7,8]krono[6,5-d]oxazol-2-yl)bensonitril. Det är en viktig råvara och intermediär som används inom organisk syntes, farmaceutiska jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel. Den är känslig för luft. Förvara under torr inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 24964-64-5
Molekylformel C8H5NO
Molekylvikt (g/mol) 131.134
MDL-nummer MFCD00003344
InChI-nyckel HGZJJKZPPMFIBU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyanobenzaldehyde, m-cyanobenzaldehyde, benzonitrile, 3-formyl, m-formylbenzonitrile, m-cyanobenazldehyde, 3-cyano benzaldehyde, 3-formyl-benzonitrile, 3-formylbenzenecarbonitrile, 3cyano-benzaldehyde, m-cyano benzaldehyde
PubChem CID 90670
IUPAC-namn 3-formylbensonitril
LEDER C1=CC(=CC(=C1)C=O)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Cyanobenzaldehyde
Smältpunkt 75°C to 79°C
Kokpunkt 209°C to 210°C
Odör Characteristic
Kvantitet 1 g
Beilstein 2205751
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 131.13
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.