Läs mer
3-cyanobensen-1-sulfonylklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10541703
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10541703 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
1 options
Produktkod. 10541703 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer TL00666EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Cyanobenzene-1-sulfonyl chloride
CAS 56542-67-7
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C7H4ClNO2S
Linjär formel CNC6H4SO2Cl
MDL-nummer MFCD00203480
Kvantitet 10 g
Synonym 3-cyanobenzene-1-sulfonyl chloride, 3-cyanobenzene-1-sulfonylchloride, 3-cyano-benzenesulfonyl chloride, 3-cyanobenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3-cyano, pubchem5108, acmc-1au46, 3-cyanobenzenesulfonylchloride, ksc269e7j, akos bb-9463
InChI-nyckel BHNRGBRMCNHNQD-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=CC(=C1)S(=O)(=O)Cl)C#N
IUPAC-namn 3-cyanobensensulfonylklorid
Molekylvikt (g/mol) 201.624
PubChem CID 2801360
Formel vikt 201.63
Procent renhet 97%