Läs mer
3-Cyanobenzenesulfonamide, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11476610
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11476610
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H27646.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3118-68-1
Molekylformel C7H6N2O2S
Molekylvikt (g/mol) 182.197
MDL-nummer MFCD02089633
InChI-nyckel LTOFQPCBIZPXFH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2808718
IUPAC-namn 3-cyanobenzenesulfonamide
LEDER C1=CC(=CC(=C1)S(=O)(=O)N)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Cyanobenzenesulfonamide
Smältpunkt 151 °C till 153 °C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3439
Synonym 3-cyanobenzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, 3-cyano, benzenesulfonamide, 3-cyano-9ci, 3-sulfamoylbenzonitrile, acmc-1bmnw, maybridge1_003980, 3-cyano-benzenesulfonamide, 3-cyanobenzenesulfonamide, benzenesulfonamide,3-cyano-9ci
Formel vikt 182.2
Procent renhet 98%