Läs mer
3-Cyanobenzenesulfonyl chloride, 97%
Produktkod. 11338996
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11338996 1 g 1g
11348996 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11338996 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L20169.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 56542-67-7 | C7H4ClNO2S | 201.624 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56542-67-7
Molekylformel C7H4ClNO2S
Molekylvikt (g/mol) 201.624
MDL-nummer MFCD00203480
InChI-nyckel BHNRGBRMCNHNQD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyanobenzene-1-sulfonyl chloride, 3-cyanobenzene-1-sulfonylchloride, 3-cyano-benzenesulfonyl chloride, 3-cyanobenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3-cyano, pubchem5108, acmc-1au46, 3-cyanobenzenesulfonylchloride, ksc269e7j, akos bb-9463
PubChem CID 2801360
IUPAC-namn 3-cyanobensensulfonylklorid
LEDER C1=CC(=CC(=C1)S(=O)(=O)Cl)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Cyanobenzenesulfonyl chloride
Smältpunkt 47°C to 52°C
Kokpunkt 114°C to 116°C (0.2 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 2832925
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 201.63
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.