Läs mer
3-cyanobensoesyra, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11490308
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11490308 100 g 100g
11470308 5 g 5g
11480308 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11490308 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23836.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1877-72-1 | C8H5NO2 | 147.133 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1877-72-1
Molekylformel C8H5NO2
Molekylvikt (g/mol) 147.133
MDL-nummer MFCD00002486
InChI-nyckel GYLKKXHEIIFTJH-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-cyanobenzoic acid, benzoic acid, 3-cyano, 3-carboxybenzonitrile, 3-cyano-benzoic acid, 3-cyanobenzoicacid, benzoic acid, m-cyano, unii-d2gc692d78, 3-cyano-benzoicacid, m-carboxybenzonitrile, 3-cyano benzoic acid
PubChem CID 15875
IUPAC-namn 3-cyanobensoesyra
LEDER C1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Cyanobenzoic acid
Smältpunkt 219°C to 224°C
Kvantitet 100 g
Beilstein 1862566
Formel vikt 147.13
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.