Läs mer
3-cyanobenzoesyra metylester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Cyanobenzoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 13531-48-1 |
| Molekylformel | C9H7NO2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Methyl 3-Cyanobenzoate, Methyl m-Cyanobenzoate, m-Cyanobenzoic Acid Methyl Ester, 3-(Methoxycarbonyl)benzonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7NO2/c1-12-9(11)8-4-2-3-7(5-8)6-10/h2-5H,1H3 |
| LEDER | COC(=O)c1cccc(c1)C#N |
| IUPAC-namn | Metyl 3-cyanobenzoat |
| Molekylvikt (g/mol) | 161.16 |
| Formel vikt | 161.0477 |