Läs mer
3-cyanobenzoesyra metylester, TRC
Produktkod. 30358798
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30358798 10 g
1 options
Produktkod. 30358798 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC96231510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Cyanobenzoic Acid Methyl Ester
CAS 13531-48-1
Molekylformel C9H7NO2
Kvantitet 10 g
Synonym Methyl 3-Cyanobenzoate, Methyl m-Cyanobenzoate, m-Cyanobenzoic Acid Methyl Ester, 3-(Methoxycarbonyl)benzonitrile
InChI formel InChI=1S/C9H7NO2/c1-12-9(11)8-4-2-3-7(5-8)6-10/h2-5H,1H3
LEDER COC(=O)c1cccc(c1)C#N
IUPAC-namn Metyl 3-cyanobenzoat
Molekylvikt (g/mol) 161.16
Formel vikt 161.0477