Läs mer
3-Cyanobenzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Cyanobenzoic Acid |
| CAS | 1877-72-1 |
| Molekylformel | C8H5NO2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 3-Carboxybenzonitrile, m-Carboxybenzonitrile, m-Cyanobenzoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5NO2/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10)11/h1-4H,(H,10,11) |
| LEDER | OC(=O)c1cccc(c1)C#N |
| IUPAC-namn | 3-cyanobenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 147.13 |
| Formel vikt | 147.032 |