missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3-Cyanobenzyl-d6 Bromide, CDN

Produktkod. 30317146
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.05 g
0.1 g
Förpackningsstorlek:
0.1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30317146 0.05 g -
30309575 0.1 g 0.1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30317146 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND55680.05G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3-Cyanobenzyl Bromide-D6
CAS 1219802-21-7
Molekylformel C8 D6 Br N
Kvantitet 0.05 g
Synonym 3-(Bromomethyl-d2)benzonitrile-d4, 5-(Bromomethyl-d2)benzonitrile-2,3,4,6-d4, 1-(Bromomethyl-d2)-3-cyanobenzene-2,4,5,6-d4, 3-Cyanobenzyl-d6 bromide, m-(Bromomethyl-d2)benzonitrile-d4, m-Cyano-α-bromotoluene-d6, m-Cyanobenzyl-d6 bromide, α-Bromo-m-tolunitrile-d6, 3-Cyanobenzyl Bromide-D6
InChI formel InChI=1 S/C8H6BrN/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10/h1-4 H,5H2/i1D,2 D,3 D,4 D,5D2
LEDER [2 H]c1c([2 H])c(C#N)c([2 H])c(c1[2 H])C([2 H])([2 H])Br
IUPAC-namn 3-[bromo(dideuterio)methyl]-2,4,5,6-tetradeuteriobenzonitrile
Molekylvikt (g/mol) 202.0809
Formel vikt 201.006 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.