Läs mer
3-cyanobensylsulfonylklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10153364
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10153364 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10638663 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10153364 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07947DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 56106-01-5
Molekylformel C8H6ClNO2S
Molekylvikt (g/mol) 215.651
MDL-nummer MFCD09046692
InChI-nyckel YNWYDZBBHOWDAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyanophenyl methanesulfonyl chloride, 3-cyanobenzylsulfonyl chloride, 3-cyanophenyl methanesulphonyl chloride, 3-chlorosulphonyl methyl benzonitrile, 3-cyano-phenyl-methanesulfonyl chloride, 3-cyanobenzylsulphonyl chloride, 3-cyano benzylsulfonyl chloride, benzenemethanesulfonylchloride, 3-cyano, 3-cyano-phenyl methanesulfonyl chloride, 3-chlorosulfonyl methyl benzenecarbonitrile
PubChem CID 16774314
IUPAC-namn (3-cyanofenyl)metansulfonylklorid
LEDER C1=CC(=CC(=C1)CS(=O)(=O)Cl)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Cyanobenzylsulfonyl chloride
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 215.66
Procent renhet 97%