Läs mer
3-cyanobensylsulfonylklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 3-Cyanobenzylsulfonyl chloride |
| CAS Min % | 97.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 5 g |
| Formel vikt | 215.66 |
| Procent renhet | 97% |