Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Cyanocoumarin |
| Smältpunkt | 184.0°C to 188.0°C |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Analysprocentintervall | 96% min. (HPLC) |
| Förpackning | Glass Bottle |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 171.15 |
| Procent renhet | 97% |