Läs mer
3-Cyanocoumarin, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15452172 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15452172 5 g 5g
15442172 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15452172 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 456590050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 15119-34-3
Molekylformel C10H5NO2
Molekylvikt (g/mol) 171.16
MDL-nummer MFCD00115699
InChI-nyckel QKJALQPLNMEDAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyanocoumarin, 2-oxo-2h-chromene-3-carbonitrile, coumarin-3-carbonitrile, 2h-1-benzopyran-3-carbonitrile, 2-oxo, 2-oxo-2h-1-benzopyran-3-carbonitrile, coumarin, 3-cyano-7ci,8ci, 3-cyano-coumarin, pubchem8675, acmc-1cfdq
PubChem CID 203763
IUPAC-namn 2-oxochromene-3-carbonitrile
LEDER O=C1OC2=CC=CC=C2C=C1C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Cyanocoumarin
Smältpunkt 184.0°C to 188.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 171.15
Procent renhet 97%