Läs mer
3-Cyanoindole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Cyanoindole |
| CAS | 5457-28-3 |
| Molekylformel | C9H6N2 |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | 1H-Indole-3-carbonitrile, NSC 24935 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6N2/c10-5-7-6-11-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6,11H |
| LEDER | N#Cc1c[nH]c2ccccc12 |
| IUPAC-namn | 1H-indole-3-carbonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 142.16 |
| Formel vikt | 142.0531 |