Läs mer
3-(cyanometyl)bensenboronsyra, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15470078
Change view
Kvantitet:
250 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
15470078 250 mg 250mg
1 options
Produktkod. 15470078 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53337.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 220616-39-7 | C8H8BNO2 | 160.97 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Cyanomethyl)benzeneboronic acid
CAS 220616-39-7
Smältpunkt 85°C to 88°C
Molekylformel C8H8BNO2
MDL-nummer MFCD03788026
Kvantitet 250 mg
Synonym 3-cyanomethylphenylboronic acid, 3-cyanomethyl phenyl boronic acid, 3-cyanomethyl phenylboronic acid, 3-cyanomethyl benzeneboronic acid, 3-boronophenyl acetonitrile, boronic acid, 3-cyanomethyl phenyl, 3-cyanomethylphenyl boronic acid, boronic acid,b-3-cyanomethyl phenyl, acmc-1cme7
InChI-nyckel JFMYJQMAPRBDFF-UHFFFAOYSA-N
LEDER OB(O)C1=CC=CC(CC#N)=C1
IUPAC-namn [3-(cyanometyl)fenyl]borsyra
Molekylvikt (g/mol) 160.97
PubChem CID 2773344
Formel vikt 160.97
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.