Läs mer
3-(Cyanomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester, 96%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15439955
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15439955 250 mg 250mg
15419955 1 g 1g
15429955 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15439955 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52618.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Applications
3-(Cyanomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester is used as pharmaceutical intermediate.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 396131-82-1
Molekylformel C14H18BNO2
Molekylvikt (g/mol) 243.11
MDL-nummer MFCD02179458
InChI-nyckel LIWPKYSGWSFPEE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl acetonitrile, 3-cyanomethyl phenylboronic acid pinacol ester, 2-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl acetonitrile, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl acetonitrile, pubchem7790, 3-cyanomethylphenylboronic acid, pinacol ester, 3-cyanomethylphenyl boronic acid,pinacol ester, 3-cyanomethyl phenylboronic acid, pinacol ester
PubChem CID 2773343
IUPAC-namn 2-[3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]acetonitrile
LEDER CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(CC#N)=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Cyanomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Smältpunkt 44°C to 48°C
Kvantitet 250 mg
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 243.11
Procent renhet 96%