Läs mer
3-(Cyanomethyl)benzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(Cyanomethyl)benzoic Acid |
| CAS | 5689-33-8 |
| Molekylformel | C9 H7 N O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 3-(Cyanomethyl)benzoic acid, Ketoprofen Imp. H (EP), Benzoic acid, 3-(cyanomethyl)-, m-Toluic acid, α-cyano- (6CI,7CI,8CI), 3-Carboxyphenylacetonitrile, m-(Cyanomethyl)benzoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7NO2/c10-5-4-7-2-1-3-8(6-7)9(11)12/h1-3,6H,4H2,(H,11,12) |
| LEDER | OC(=O)c1cccc(CC#N)c1 |
| IUPAC-namn | 3-(cyanomethyl)benzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 161.16 |
| Formel vikt | 161.0477 |