Läs mer
3-(Cyanomethyl)phenylboronic acid pinacol ester, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. p-4380080 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11956071 1 g 1g
11966071 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11956071 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 444730010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 396131-82-1
Molekylformel C14H18BNO2
Molekylvikt (g/mol) 243.11
MDL-nummer MFCD02179458
InChI-nyckel LIWPKYSGWSFPEE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl acetonitrile, 3-cyanomethyl phenylboronic acid pinacol ester, 2-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl acetonitrile, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl acetonitrile, pubchem7790, 3-cyanomethylphenylboronic acid, pinacol ester, 3-cyanomethylphenyl boronic acid,pinacol ester, 3-cyanomethyl phenylboronic acid, pinacol ester
PubChem CID 2773343
IUPAC-namn 2-[3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]acetonitrile
LEDER CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(CC#N)=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Cyanomethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Smältpunkt 61°C to 63°C
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glass Bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 243.12
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-(Cyanomethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.