Läs mer
3-Cyanophenyl isocyanate, 97%
Produktkod. 10073590 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 10073590
Brand: Thermo Scientific Acros 314180050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 16413-26-6 | C8H4N2O | 144.13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16413-26-6
Molekylformel C8H4N2O
Molekylvikt (g/mol) 144.13
MDL-nummer MFCD00013856
InChI-nyckel NZHPVPMRNASEQK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyanophenyl isocyanate, 3-cyanophenylisocyanate, benzonitrile, 3-isocyanato, 3-isocyanatobenzenecarbonitrile, m-cyanophenyl isocyanate, m-cyanophenylisocyanate, pubchem5028, 3-isocyanato-benzonitrile, acmc-1c7a7, paragos 331038
PubChem CID 2733315
IUPAC-namn 3-isocyanatbensonitril
LEDER C1=CC(=CC(=C1)N=C=O)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Cyanophenyl isocyanate
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 49°C to 54°C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CNC6H4NCO
Kvantitet 5 g
Formel vikt 144.13
Procent renhet 97%
Fysisk form Lågt smältande fast ämne
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.