missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3-Cyanofenylisocyanat, 97 %

Produktkod. p-95126 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10117763 1 g Glasflaska 1g
10073590 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10117763 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 314180010
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Request Bulk or Custom Format

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 16413-26-6 | C8H4N2O | 144,13 g/mol

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 16413-26-6
Molekylformel C8H4N2O
Molekylvikt (g/mol) 144.13
MDL-nummer MFCD00013856
InChI-nyckel NZHPVPMRNASEQK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyanophenyl isocyanate, 3-cyanophenylisocyanate, benzonitrile, 3-isocyanato, 3-isocyanatobenzenecarbonitrile, m-cyanophenyl isocyanate, m-cyanophenylisocyanate, pubchem5028, 3-isocyanato-benzonitrile, acmc-1c7a7, paragos 331038
PubChem CID 2733315
IUPAC-namn 3-isocyanatbensonitril
LEDER C1=CC(=CC(=C1)N=C=O)C#N

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3-Cyanophenyl isocyanate
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 49 °C till 54 °C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CNC6H4NCO
Kvantitet 1 g
Formel vikt 144.13
Procent renhet 97%
Fysisk form Lågt smältande fast ämne
Visa mer Visa mindre

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.