Läs mer
3-Cyanofenylisocyanat, 97 %
Produktkod. 11347426
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11347426 1 g 1g
11357426 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11347426 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09432.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16413-26-6 | C8H4N2O | 144,133 g/mol
3-cyanofenylisocyanat tjänar som ett startreagens vid syntesen av R/S-4-(3-klorfenylaminokarbonylamino)-3,4-dihydro-2,2-dimetyl-2H-1-bensopyran och 1-(3-cyanofenyl)-3-(2-metoxi-6)-pentadecylbensyl.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3-cyanofenylisocyanat fungerar som ett startreagens vid syntesen av R/S-4-(3-klorfenylaminokarbonylamino)-3,4-dihydro-2,2-dimetyl-2H-1-bensopyran och 1-(3-cyanofenyl)-3-(2-metoxi-6)-pentadecyl.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16413-26-6
Molekylformel C8H4N2O
Molekylvikt (g/mol) 144.133
MDL-nummer MFCD00013856
InChI-nyckel NZHPVPMRNASEQK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyanophenyl isocyanate, 3-cyanophenylisocyanate, benzonitrile, 3-isocyanato, 3-isocyanatobenzenecarbonitrile, m-cyanophenyl isocyanate, m-cyanophenylisocyanate, pubchem5028, 3-isocyanato-benzonitrile, acmc-1c7a7, paragos 331038
PubChem CID 2733315
IUPAC-namn 3-isocyanatbensonitril
LEDER C1=CC(=CC(=C1)N=C=O)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Cyanophenyl isocyanate
Smältpunkt 51°C to 54°C
Odör Irritating
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 3089117
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 144.13
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.