Läs mer
3-cyanofenylisotiocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11357856
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11357856 1 g 1g
11367856 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11357856 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13045.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 3125-78-8 | C8H4N2S | 160.19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3125-78-8
Molekylformel C8H4N2S
Molekylvikt (g/mol) 160.19
MDL-nummer MFCD00041070
InChI-nyckel UXCYPHCFQAFVFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyanophenyl isothiocyanate, benzonitrile, 3-isothiocyanato, m-cyanophenyl isothiocyanate, 3-cyanophenylisothiocyanate, acmc-1bn6o, benzonitrile,3-isothiocyanato, 3-isothiocyanatobenzenecarbonitrile
PubChem CID 76578
IUPAC-namn 3-isotiocyanatobensonitril
LEDER S=C=NC1=CC=CC(=C1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Cyanophenyl isothiocyanate
Smältpunkt 64°C to 66°C
Odör Irritating
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2923
Beilstein 2803099
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 160.2
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.