Läs mer
3-Cyanophenylacetic acid, 95%
Produktkod. 11915631 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11915631 5 g Glasflaska 5g
11371443 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11915631 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 434890050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1878-71-3 | C9H7NO2 | 161.16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1878-71-3
Molekylformel C9H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 161.16
InChI-nyckel ZNXMNKGBHYVNNE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1519397
IUPAC-namn 2-(3-cyanofenyl)ättiksyra
LEDER C1=CC(=CC(=C1)CC(=O)O)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Cyanophenylacetic acid
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 117°C to 118°C
Färg Vitt till brunt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Synonym 2-3-cyanophenyl acetic acid, 3-cyanophenylacetic acid, 3-cyanophenyl acetic acid, m-cyanophenylacetic acid, benzeneacetic acid, 3-cyano, 3-cyano-phenyl-acetic acid, acmc-20a9gi, 3-cyano phenyl acetic acid, benzeneacetic acid,3-cyano
Formel vikt 161.16
Procent renhet 95%
Fysisk form Crystalline Powder or Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Cyanophenylacetic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.