Läs mer
3-Cyanophenylboronic acid pinacol ester, 97%
Product Code. 10463510 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning unitSize
10463510 1 g Glass bottle 1g
10535870 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10463510 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 433790010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
CAS: 214360-46-0 | C13H16BNO2 | 229.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 214360-46-0
Molekylformel C13H16BNO2
Molekylvikt (g/mol) 229.09
MDL-nummer MFCD03789262
InChI-nyckel FIGQEPXOSAFKTA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzonitrile, 3-cyanophenylboronic acid pinacol ester, 3-cyanophenylboronic acid, pinacol ester, benzonitrile, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 3-cyanobenzeneboronic acid pinacol ester, 3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzonitrile, pubchem15603, 3-cyanophenylboronicacidpinacolester, 3-cyanobenzeneboronic acid, pinacol ester
PubChem CID 2760590
IUPAC-namn 3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile
LEDER CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=CC(=C1)C#N
Specifications
Kemiskt namn eller material 3-Cyanophenylboronic acid pinacol ester
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 80.0°C to 81.0°C
Färg White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 229.09
Procent renhet 97%
Fysisk form Crystalline Powder
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Cyanophenylboronic acid pinacol ester
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.