Läs mer
3-Cyanophenylboronic acid pinacol ester, 97%
Produktkod. 10535870 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10535870 5 g Glass bottle 5g
10463510 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10535870 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 433790050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 214360-46-0 | C13H16BNO2 | 229.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 214360-46-0
Molekylformel C13H16BNO2
Molekylvikt (g/mol) 229.09
MDL-nummer MFCD03789262
InChI-nyckel FIGQEPXOSAFKTA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzonitrile, 3-cyanophenylboronic acid pinacol ester, 3-cyanophenylboronic acid, pinacol ester, benzonitrile, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 3-cyanobenzeneboronic acid pinacol ester, 3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzonitrile, pubchem15603, 3-cyanophenylboronicacidpinacolester, 3-cyanobenzeneboronic acid, pinacol ester
PubChem CID 2760590
IUPAC-namn 3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile
LEDER CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=CC(=C1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Cyanophenylboronic acid pinacol ester
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 80.0°C to 81.0°C
Färg White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 5 g
Formel vikt 229.09
Procent renhet 97%
Fysisk form Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Cyanophenylboronic acid pinacol ester
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.