Läs mer
3-Cyanophenylhydrazine Hydrochloride (contains ~15% inorganics), TRC
Produktkod. 30363354
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30363354 250 mg
30366036 500 mg
30367127 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30363354 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC955925250MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2881-99-4
Molekylformel C7H8ClN3
Molekylvikt (g/mol) 169.61
IUPAC-namn 3-hydrazinylbenzonitrile;hydrochloride
LEDER Cl.NNc1cccc(c1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Cyanophenylhydrazine Hydrochloride
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C7H7N3.ClH/c8-5-6-2-1-3-7(4-6)10-9;/h1-4,10H,9H2;1H
Formel vikt 169.0407