Läs mer
3-Cyanopropionaldehyde Diethyl Acetal, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Cyanopropionaldehyde Diethyl Acetal |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15NO2/c1-3-10-8(11-4-2)6-5-7-9/h8H,3-6H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 157.1103 |