Läs mer
(3-cyanopropyl)dimetylklorsilan, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15448819
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15448819 10 g 10g
1 options
Produktkod. 15448819 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L03607.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 18156-15-5 | C6H12ClNSi | 161.704 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kokpunkt 108°C to 109°C (15mmHg)
Kemiskt namn eller material (3-Cyanopropyl)dimethylchlorosilane
CAS 18156-15-5
Kvantitet 10 g
Molekylformel C6H12ClNSi
MDL-nummer MFCD00001969
UN-nummer UN2987
Beilstein 2235062
Flampunkt 85°C (185°F)
Synonym 3-cyanopropyl dimethylchlorosilane, 4-chlorodimethylsilyl butanenitrile, 3-cyanopropyldimethylchlorosilane, chloro 3-cyanopropyl dimethylsilane, butanenitrile, 4-chlorodimethylsilyl, 4-chlorodimethylsilyl butyronitrile, 4-chloro dimethyl silyl butanenitrile, cyanopropyldimethylchlorosilane, chlorocyanopropyldimethylsilane, cyanopropyl dimethylchlorosilane
InChI-nyckel GPIARXZSVWTOMD-UHFFFAOYSA-N
LEDER C[Si](C)(CCCC#N)Cl
IUPAC-namn 4-[klor(dimetyl)silyl]butannitril
Molekylvikt (g/mol) 161.704
PubChem CID 87478
Formel vikt 161.71
Procent renhet 94%
Brytningsindex 1.446
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 0.99
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.