Läs mer
(3-Cyanopropyl)triklorosil, 98 %
Produktkod. 11499050
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11499050 25 g 25g
11409060 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11499050 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13787.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 1071-27-8 | C4H6Cl3NSi | 202,534 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1071-27-8
Molekylformel C4H6Cl3NSi
Molekylvikt (g/mol) 202.534
MDL-nummer MFCD00013832
InChI-nyckel HMFFOEBLYHLRQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyanopropyltrichlorosilane, butanenitrile, 4-trichlorosilyl, 4-trichlorosilyl butyronitrile, 4-cyanobutyltrichlorosilane, butyronitrile, 4-trichlorosilyl, trichloro 3-cyanopropyl silane, trichlor-3-kyanpropylsilan, silane, trichloro 3-cyanopropyl, unii-05m8iu15r8, gamma-cyanopropyltrichlorosilane
PubChem CID 14063
IUPAC-namn 4-triklorsilylbutannitril
LEDER C(CC#N)C[Si](Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Kokpunkt 237 °C till 238 °C
Kemiskt namn eller material (3-Cyanopropyl)trichlorosilane
Kvantitet 25 g
Flampunkt 92 °C (198 °F)
Odör Stickande lukt
Brytningsindex 1.463
Känslighet Känslig för fukt
Densitet 1.28
Linjär formel Cl3Si(CH2)3CN
UN-nummer UN2987
Beilstein 906924
Formel vikt 202.54
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.