Läs mer
(3-cyanopropyl)triklorsilan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7021452
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 11499050
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13787.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1071-27-8 | C4H6Cl3NSi | 202.534 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1071-27-8
Molekylformel C4H6Cl3NSi
Molekylvikt (g/mol) 202.534
MDL-nummer MFCD00013832
InChI-nyckel HMFFOEBLYHLRQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyanopropyltrichlorosilane, butanenitrile, 4-trichlorosilyl, 4-trichlorosilyl butyronitrile, 4-cyanobutyltrichlorosilane, butyronitrile, 4-trichlorosilyl, trichloro 3-cyanopropyl silane, trichlor-3-kyanpropylsilan, silane, trichloro 3-cyanopropyl, unii-05m8iu15r8, gamma-cyanopropyltrichlorosilane
PubChem CID 14063
IUPAC-namn 4-triklorsilylbutannitril
LEDER C(CC#N)C[Si](Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Kokpunkt 237°C to 238°C
Kemiskt namn eller material (3-Cyanopropyl)trichlorosilane
Kvantitet 25 g
Linjär formel Cl3Si(CH2)3CN
UN-nummer UN2987
Beilstein 906924
Flampunkt 92°C (198°F)
Formel vikt 202.54
Procent renhet 98%
Odör Pungent
Brytningsindex 1.463
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 1.28
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.