Läs mer
3-Cyanopropyl-trichlorosilane, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 237°C to 238°C/1013 hPa |
| Kemiskt namn eller material | 3-Cyanopropyl-Trichlorosilane |
| CAS | 1071-27-8 |
| Kvantitet | 25 mL |
| Densitet | 1.28 g/cm3 at 20°C |
| MDL-nummer | MFCD00013832 |
| Synonym | 3-Cyanopropyl-trichlorosilane, 4-(Trichlorosilyl)-butyronitrile, 3-Cyanopropyl-trichlorosilane |
| Molekylvikt (g/mol) | 202.54 |
| Kvalitet | Research |