Learn More
3-Cyanopropyl-trichlorosilane, Sigma-Aldrich™
Product Code. 15824751
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 mL
Unit Size:
25mL
Product Code. Quantity Unit Size
15824751 25 mL 25mL
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Product Code. 15824751 Supplier Sigma Aldrich Supplier No. 8412480025
 Restricted Item
Beräknad leverans: 26-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Boiling Point 237°C to 238°C/1013 hPa
CAS 1071-27-8
Quantity 25 mL
Density 1.28 g/cm3 at 20°C
MDL Number MFCD00013832
Synonym 3-Cyanopropyl-trichlorosilane, 4-(Trichlorosilyl)-butyronitrile, 3-Cyanopropyl-trichlorosilane
Molecular Weight (g/mol) 202.54
Grade Research
Chemical Name or Material 3-Cyanopropyl-Trichlorosilane
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.