Läs mer
(3-Cyanopropyl)triethoxysilane, 97%
Produktkod. 11327425
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11327425 100 g 100g
11317425 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11327425 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L05367.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1067-47-6 | C10H21NO3Si | 231.367 g/mol
(3-Cyanopropyl)trietoxisilan används som cyanoalkylsilankopplingsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(3-Cyanopropyl)trietoxisilan används som cyanoalkylsilankopplingsmedel.
Löslighet Ej blandbar
i vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibla material är oxidationsmedel och vatten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1067-47-6
Molekylformel C10H21NO3Si
Molekylvikt (g/mol) 231.367
MDL-nummer MFCD00042636
InChI-nyckel VGIURMCNTDVGJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyanopropyltriethoxysilane, butanenitrile, 4-triethoxysilyl, 4-triethoxysilyl butanenitrile, 4-triethoxysilyl butyronitrile, butyronitrile, 4-triethoxysilyl, silane, triethoxy 3-cyanopropyl, triethoxy-3-kyanpropylsilan, unii-n78w6a24dx, 3-cyanopropyl triethoxysilane, triethoxy-3-kyanpropylsilan czech
PubChem CID 14024
IUPAC-namn 4-trietoxisilylbutannitril
LEDER CCO[Si](CCCC#N)(OCC)OCC
Specifikationer
Kokpunkt 238°C to 241°C
Kemiskt namn eller material (3-Cyanopropyl)triethoxysilane
Kvantitet 100 g
Linjär formel NCCH2CH2CH2Si(OCH2CH3)3
Beilstein 1942237
Flampunkt 74°C (165°F)
Löslighetsinformation Not miscible in water.
Formel vikt 231.37
Procent renhet 97%
Brytningsindex 1.417
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 0.961
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.