Läs mer
3-Cyanopropyldimethylchlorosilane, 95%
Produktkod. 10792952 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
50 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10792952 10 mL Glasflaska 10ml
10793722 50 mL Glasflaska 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10792952 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 313380100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 18156-15-5 | C6H12ClNSi | 161.7 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18156-15-5
Molekylformel C6H12ClNSi
Molekylvikt (g/mol) 161.7
InChI-nyckel GPIARXZSVWTOMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyanopropyl dimethylchlorosilane, 4-chlorodimethylsilyl butanenitrile, 3-cyanopropyldimethylchlorosilane, chloro 3-cyanopropyl dimethylsilane, butanenitrile, 4-chlorodimethylsilyl, 4-chlorodimethylsilyl butyronitrile, 4-chloro dimethyl silyl butanenitrile, cyanopropyldimethylchlorosilane, chlorocyanopropyldimethylsilane, cyanopropyl dimethylchlorosilane
PubChem CID 87478
IUPAC-namn 4-[klor(dimetyl)silyl]butannitril
LEDER C[Si](C)(CCCC#N)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Cyanopropyldimethylchlorosilane
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Färg Brun till färglös
Densitet 0.9900g/mL, 0.99
Kokpunkt 230.0°C to 235.0°C
Flampunkt 85°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)2Si(Cl)(CH2)3CN
Brytningsindex 1.4450 to 1.4470 (20°C, 589nm)
Kvantitet 10 mL
Löslighetsinformation Solubility in water: reacts.
Formel vikt 161.7
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Cyanopropyldimethylchlorosilane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.