Läs mer
3-Cyanopropyltrichlorosilane, 97%, ACROS Organics™
Produktkod. 10511141 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10511141 25 mL Glass bottle 25ml
10200070 100 mL Glass bottle 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10511141 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 277110250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 1071-27-8
Molekylformel C4H6Cl3NSi
Molekylvikt (g/mol) 202.534
InChI-nyckel HMFFOEBLYHLRQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyanopropyltrichlorosilane, butanenitrile, 4-trichlorosilyl, 4-trichlorosilyl butyronitrile, 4-cyanobutyltrichlorosilane, butyronitrile, 4-trichlorosilyl, trichloro 3-cyanopropyl silane, trichlor-3-kyanpropylsilan, silane, trichloro 3-cyanopropyl, unii-05m8iu15r8, gamma-cyanopropyltrichlorosilane
PubChem CID 14063
IUPAC-namn 4-trichlorosilylbutanenitrile
LEDER C(CC#N)C[Si](Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Cyanopropyltrichlorosilane
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Colorless
Densitet 1.3000g/mL
Kokpunkt 237.0°C to 238.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glass bottle
Linjär formel CN(CH2)3Si(Cl)3
Brytningsindex 1.4620 to 1.4640 (20°C, 589nm)
Kvantitet 25 mL
Formel vikt 202.54
Procent renhet 97%
Fysisk form Liquid